Sodium nonafluoropentanoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC408085-1G PC408085-5G PC408085-250MG
APOSPC408085-1GEA 168 EUR InStock
APOSPC408085-1G APOSPC408085-5G APOSPC408085-250MG
Sodium nonafluoropentanoate
Sodium nonafluoropentanoate
Formule: C₅F₉O₂·Na
MW: 286,028 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01325841
Numéro CAS: 2706-89-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité