Iododifluoroacetic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC408091-5G PC408091-250MG PC408091-1G
APOSPC408091-5GEA 379 EUR InStock
APOSPC408091-5G APOSPC408091-250MG APOSPC408091-1G
Iododifluoroacetic acid 95%
Iododifluoroacetic acid
Formule: C₂HF₂IO₂
Point d'ébullition: 82…87 °C (45 mm Hg)
Point de fusion: 92…94 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD27918484
Numéro CAS: 1032021-83-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité