3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoro-2-methylpentan-2-ol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC408152-5G PC408152-1G PC408152-250MG
APOSPC408152-5GEA 928 EUR InStock
APOSPC408152-5G APOSPC408152-1G APOSPC408152-250MG
3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoro-2-methylpentan-2-ol 97%
3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoro-2-methylpentan-2-ol
Formule: C₆H₇F₇O
MW: 228,108 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16619637
Numéro CAS: 355-22-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité