1-Bromo-3,4,4,4-tetrafluoro-3-(trifluoromethyl)butane
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC408201-25G PC408201-100G PC408201-5G
APOSPC408201-25GEA 234 EUR InStock
APOSPC408201-25G APOSPC408201-100G APOSPC408201-5G
1-Bromo-3,4,4,4-tetrafluoro-3-(trifluoromethyl)butane
1-Bromo-3,4,4,4-tetrafluoro-3-(trifluoromethyl)butane
Formule: C₅H₄BrF₇
MW: 276,978 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09265345
Numéro CAS: 1274903-97-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité