2-Fluoro-3-methoxybenzylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (2-Fluoro-3-methoxyphenyl)methylamine
PC408258-1G PC408258-5G
APOSPC408258-1GEA 108 EUR InStock
APOSPC408258-1G APOSPC408258-5G
2-Fluoro-3-methoxybenzylamine
2-Fluoro-3-methoxybenzylamine
Formule: C₈H₁₀FNO
MW: 155,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11045854
Numéro CAS: 93071-81-9
ONU: 3267
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité