2-Fluoro-4-methylcinnamic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC408268-1G PC408268-250MG
APOSPC408268-1GEA 444 EUR InStock
APOSPC408268-1G APOSPC408268-250MG
2-Fluoro-4-methylcinnamic acid 97%
2-Fluoro-4-methylcinnamic acid
Formule: C₁₀H₉FO₂
MW: 180,176 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06205750
Numéro CAS: 773132-33-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité