2-Bromo-3,4-difluorobenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC408284-1G PC408284-5G PC408284-25G
APOSPC408284-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC408284-1G APOSPC408284-5G APOSPC408284-25G
2-Bromo-3,4-difluorobenzoic acid
2-Bromo-3,4-difluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃BrF₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09835210
Numéro CAS: 170108-05-1
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité