4-Bromo-1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC408451-1G PC408451-250MG
APOSPC408451-1GEA 527 EUR InStock
APOSPC408451-1G APOSPC408451-250MG
4-Bromo-1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
4-Bromo-1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formule: C₆H₄BrF₃N₂O₂
MW: 273,007 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03419817
Numéro CAS: 497833-03-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité