N-t-BOC-cis-4-Fluoro-L-prolinonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
PC409010-1G PC409010-250MG
APOSPC409010-1GEA 112 EUR InStock
APOSPC409010-1G APOSPC409010-250MG
N-t-BOC-cis-4-Fluoro-L-prolinonitrile
N-t-BOC-cis-4-Fluoro-L-prolinonitrile
Formule: C₁₀H₁₅FN₂O₂
MW: 214,237 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09263600
Numéro CAS: 426844-76-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité