N-t-BOC-trans-4-Fluoro-L-prolinonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC409013-1G PC409013-250MG
APOSPC409013-1GEA 619 EUR InStock
APOSPC409013-1G APOSPC409013-250MG
N-t-BOC-trans-4-Fluoro-L-prolinonitrile
N-t-BOC-trans-4-Fluoro-L-prolinonitrile
Formule: C₁₀H₁₅FN₂O₂
MW: 214,237 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08458684
Numéro CAS: 1330286-47-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité