(6S)-1,1-Difluoro-5-azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid, N-BOC protected
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC409047-1G PC409047-100MG PC409047-250MG
APOSPC409047-1GEA 1330 EUR InStock
APOSPC409047-1G APOSPC409047-100MG APOSPC409047-250MG
(6S)-1,1-Difluoro-5-azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid, N-BOC protected
(6S)-1,1-Difluoro-5-azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid, N-BOC protected
Formule: C₁₂H₁₇F₂NO₄
MW: 277,264 g/mol
Point de fusion: 87…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21362512
Numéro CAS: 1357482-03-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité