4-Fluoro-4-Piperidinemethanol hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (4-Fluoropiperidin-4-yl)methanol hydrochloride
PC409057-1G PC409057-250MG
APOSPC409057-1GEA 163 EUR InStock
APOSPC409057-1G APOSPC409057-250MG
4-Fluoro-4-Piperidinemethanol hydrochloride
4-Fluoro-4-Piperidinemethanol hydrochloride
Formule: C₆H₁₂FNO·ClH
MW: 169,625 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19105116
Numéro CAS: 1254115-16-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité