2-(Difluoromethoxy)-4-methylaniline hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC410124-1G PC410124-5G
APOSPC410124-1GEA 87 EUR InStock
APOSPC410124-1G APOSPC410124-5G
2-(Difluoromethoxy)-4-methylaniline hydrochloride
2-(Difluoromethoxy)-4-methylaniline hydrochloride
Formule: C₈H₉F₂NO·ClH
MW: 209,621 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25371273
Numéro CAS: 1431962-99-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité