3-[5-Cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanehydrazide
Fournisseur: Apollo Scientific
PC410283-1G
APOSPC410283-1GEA 386 EUR InStock
APOSPC410283-1G
3-[5-Cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanehydrazide
3-[5-Cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanehydrazide
Formule: C₁₀H₁₃F₃N₄O
MW: 262.232 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03419754
Numéro CAS: 1001518-97-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité