1-(3,3-Difluorocyclobutyl)ethan-1-one
Fournisseur: Apollo Scientific
PC411273-1G PC411273-5G
APOSPC411273-1GEA 655 EUR InStock
APOSPC411273-1G APOSPC411273-5G
1-(3,3-Difluorocyclobutyl)ethan-1-one
1-(3,3-Difluorocyclobutyl)ethan-1-one
Formule: C₆H₈F₂O
MW: 134,124 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28501817
Numéro CAS: 1621223-57-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité