6-Fluoro-2-azaspiro[3.3]heptane trifluoroacetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Fluoro-2-azaspiro[3.3]heptane 2,2,2-trifluoroacetate
PC411284-1G
APOSPC411284-1GEA 659 EUR InStock
APOSPC411284-1G
6-Fluoro-2-azaspiro[3.3]heptane trifluoroacetic acid
6-Fluoro-2-azaspiro[3.3]heptane trifluoroacetic acid
Formule: C₆H₁₀FN·CF₃CO₂H
MW: 229.172 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31695984
Numéro CAS: 2227205-88-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité