3-(Pentafluoroethyl)-1H-pyrazol-5-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC411320-1G PC411320-5G
APOSPC411320-1GEA 48 EUR InStock
APOSPC411320-1G APOSPC411320-5G
3-(Pentafluoroethyl)-1H-pyrazol-5-ol
3-(Pentafluoroethyl)-1H-pyrazol-5-ol
Formule: C₅H₃F₅N₂O
MW: 202,082 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04968776
Numéro CAS: 173468-46-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité