2-Fluoro-3-hydroxymethylphenylboronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-3-(hydroxymethyl)phenylboronic acid, (2-Fluoro-3-(hydroxymethyl)phenyl)boronic acid
PC412062-1G PC412062-5G PC412062-25G
APOSPC412062-1GEA 130 EUR InStock
APOSPC412062-1G APOSPC412062-5G APOSPC412062-25G
2-Fluoro-3-hydroxymethylphenylboronic acid 97%
2-Fluoro-3-hydroxymethylphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BFO₃
MW: 169,946 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17926485
Numéro CAS: 1256355-08-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité