L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
5-Ethyl-2-fluorophenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC412139-1G
APOSPC412139-1GEA 229 EUR InStock
APOSPC412139-1G
5-Ethyl-2-fluorophenylboronic acid
5-Ethyl-2-fluorophenylboronic acid
Formule: C₈H₁₀BFO₂
MW: 167.973 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18783131
Numéro CAS: 900175-03-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité