3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC412324-1G PC412324-250MG
APOSPC412324-1GEA 717 EUR InStock
APOSPC412324-1G APOSPC412324-250MG
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formule: C₇H₅BClF₃O₃
MW: 240,372 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD10697423
Numéro CAS: 870822-79-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité