4-(Chlorodifluoromethoxy)aniline 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4124-5G
APOSPC4124-5GEA 149 EUR InStock
APOSPC4124-5G
4-(Chlorodifluoromethoxy)aniline 96%
4-(Chlorodifluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₆ClF₂NO
MW: 193,578 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01820809
Numéro CAS: 39065-95-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité