2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC412497-25G PC412497-5G PC412497-1G
APOSPC412497-25GEA 945 EUR InStock
APOSPC412497-25G APOSPC412497-5G APOSPC412497-1G
2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formule: C₇H₆BF₃O₄
MW: 221,926 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18397559
Numéro CAS: 1354819-26-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité