3-Fluoro-DL-phenylalanine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4148-250MG PC4148-5G PC4148-25G
APOSPC4148-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSPC4148-250MG APOSPC4148-5G APOSPC4148-25G
3-Fluoro-DL-phenylalanine 98%
3-Fluoro-DL-phenylalanine
Formule: C₉H₁₀FNO₂
Point de fusion: 240…250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004273
Numéro CAS: 456-88-2
EINECS: 220-104-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité