3,3-Difluorocyclobutanone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC420031-1G PC420031-250MG PC420031-100MG
APOSPC420031-1GEA 1200 EUR InStock
APOSPC420031-1G APOSPC420031-250MG APOSPC420031-100MG
3,3-Difluorocyclobutanone 97%
3,3-Difluorocyclobutanone
Formule: C₄H₄F₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18791190
Numéro CAS: 1273564-99-0
ONU: 1224
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité