1-Bromo-2,3-difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC421100-10G PC421100-1G PC421100-5G
APOSPC421100-10GEA 1400 EUR InStock
APOSPC421100-10G APOSPC421100-1G APOSPC421100-5G
1-Bromo-2,3-difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
1-Bromo-2,3-difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₂BrF₅O
MW: 276,986 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22580964
Numéro CAS: 1417569-62-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité