2-(4-Fluoronaphthalen-1-yl)acetonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC421201-100MG PC421201-1G PC421201-250MG
APOSPC421201-100MGEA 224 EUR InStock
APOSPC421201-100MG APOSPC421201-1G APOSPC421201-250MG
2-(4-Fluoronaphthalen-1-yl)acetonitrile 98%
2-(4-Fluoronaphthalen-1-yl)acetonitrile
Formule: C₁₂H₈FN
MW: 185,197 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09923719
Numéro CAS: 3832-87-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité