6-Fluoro-4,5-dihydro-1H-benzo[b]azepin-2(3H)-one 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC421226-100MG PC421226-250MG
APOSPC421226-100MGEA 165 EUR InStock
APOSPC421226-100MG APOSPC421226-250MG
6-Fluoro-4,5-dihydro-1H-benzo[b]azepin-2(3H)-one 98%
6-Fluoro-4,5-dihydro-1H-benzo[b]azepin-2(3H)-one
Formule: C₁₀H₁₀FNO
MW: 179,191 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11977761
Numéro CAS: 145485-58-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité