2,6-Difluoro-4-nitroanisole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,5-Difluoro-4-methoxynitrobenzene
PC4242-1G PC4242-5G PC4242-25G
APOSPC4242-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC4242-1G APOSPC4242-5G APOSPC4242-25G
2,6-Difluoro-4-nitroanisole 98%
2,6-Difluoro-4-nitroanisole
Formule: C₇H₅F₂NO₃
MW: 189,116 g/mol
Point d'ébullition: 71 °C (0.6 mm Hg)
Point de fusion: 33…37 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06656243
Numéro CAS: 392-25-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité