3-Fluoro-5-nitrobenzyl chloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(Chloromethyl)-3-fluoro-5-nitrobenzene
PC430000-5G
APOSPC430000-5GEA 87 EUR InStock
APOSPC430000-5G
3-Fluoro-5-nitrobenzyl chloride 95%
3-Fluoro-5-nitrobenzyl chloride
Formule: C₇H₅ClFNO₂
MW: 189,572 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185626
Numéro CAS: 1214344-25-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité