Methyl 2-fluoro-3-methoxybenzoate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC430003-1G PC430003-5G
APOSPC430003-1GEA 256 EUR InStock
APOSPC430003-1G APOSPC430003-5G
Methyl 2-fluoro-3-methoxybenzoate 98%
Methyl 2-fluoro-3-methoxybenzoate
Formule: C₉H₉FO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14698048
Numéro CAS: 958991-48-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité