4-Amino-3,5-difluorobenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-amino-3,5-difluorobenzoicacid
PC430006-1G PC430006-5G PC430006-250MG
APOSPC430006-1GEA 95.7 EUR InStock
APOSPC430006-1G APOSPC430006-5G APOSPC430006-250MG
4-Amino-3,5-difluorobenzoic acid
4-Amino-3,5-difluorobenzoic acid
Formule: C₇H₅F₂NO₂
MW: 173,117 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03407440
Numéro CAS: 500577-99-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité