3,3-Difluoropiperidin-4-ol hydrochloride 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC430135-100MG PC430135-250MG PC430135-1G
APOSPC430135-100MGEA 121 EUR InStock
APOSPC430135-100MG APOSPC430135-250MG APOSPC430135-1G
3,3-Difluoropiperidin-4-ol hydrochloride 95+%
3,3-Difluoropiperidin-4-ol hydrochloride
Formule: C₅H₉F₂NO·ClH
MW: 173,589 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19686686
Numéro CAS: 1334416-77-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité