tert-Butyl 3,3-difluoro-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC430294-1G PC430294-250MG
APOSPC430294-1GEA 200 EUR InStock
APOSPC430294-1G APOSPC430294-250MG
tert-Butyl 3,3-difluoro-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 3,3-difluoro-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₇F₂NO₃
MW: 237,244 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16250751
Numéro CAS: 1209780-71-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité