Perfluoro(ethylcyclohexane) 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Undecafluoro(pentafluoroethyl)cyclohexane
PC4325-25G PC4325-5G
APOSPC4325-25GEA 183 EUR InStock
APOSPC4325-25G APOSPC4325-5G
Perfluoro(ethylcyclohexane) 95%
Perfluoro(ethylcyclohexane)
Formule: C₈F₁₆
MW: 400,06 g/mol
Point d'ébullition: 100…102 °C
Point de fusion: –60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066613
Numéro CAS: 335-21-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité