3-Fluoro-4-nitrobenzotrifluoride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)nitrobenzene, 2-Fluoro-1-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC4393-1G PC4393-5G PC4393-10G
APOSPC4393-1GEA 30.6 EUR InStock
APOSPC4393-1G APOSPC4393-5G APOSPC4393-10G
3-Fluoro-4-nitrobenzotrifluoride 97%
3-Fluoro-4-nitrobenzotrifluoride
Formule: C₇H₃F₄NO₂
MW: 209,098 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840208
Numéro CAS: 402-12-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité