5-Bromo-3-fluoro-2-hydroxypyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-3-fluoropyridin-2(1H)-one
PC445022-5G
APOSPC445022-5GEA 89.9 EUR InStock
APOSPC445022-5G
5-Bromo-3-fluoro-2-hydroxypyridine 95%
5-Bromo-3-fluoro-2-hydroxypyridine
Formule: C₅H₃BrFNO
MW: 191,986 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07375017
Numéro CAS: 156772-63-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité