4-Bromo-2-chloro-5-fluoropyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC445056-250MG PC445056-1G PC445056-5G
APOSPC445056-250MGEA 77.1 EUR InStock
APOSPC445056-250MG APOSPC445056-1G APOSPC445056-5G
4-Bromo-2-chloro-5-fluoropyridine 97%
4-Bromo-2-chloro-5-fluoropyridine
Formule: C₅H₂BrClFN
MW: 210,431 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659500
Numéro CAS: 884495-10-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité