Ammonium 2-perfluoropentoxy-2,3,3,3-tetrafluoropropanoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4451-100G PC4451-25G PC4451-5G
APOSPC4451-100GEA 727 EUR InStock
APOSPC4451-100G APOSPC4451-25G APOSPC4451-5G
Ammonium 2-perfluoropentoxy-2,3,3,3-tetrafluoropropanoate
Ammonium 2-perfluoropentoxy-2,3,3,3-tetrafluoropropanoate
Formule: C₈HF₁₅O₃·H₃N
MW: 447,098 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07783987
Numéro CAS: 96513-97-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité