2,6-Bis-trifluoromethyl-nicotinic acid ethyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
PC446059-1G PC446059-5G
APOSPC446059-1GEA 201 EUR InStock
APOSPC446059-1G APOSPC446059-5G
2,6-Bis-trifluoromethyl-nicotinic acid ethyl ester
2,6-Bis-trifluoromethyl-nicotinic acid ethyl ester
Formule: C₁₀H₇F₆NO₂
MW: 287,158 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13190031
Numéro CAS: 1095211-28-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité