2-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-acetamidine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
PC446066-1G PC446066-5G
APOSPC446066-1GEA 308 EUR InStock
APOSPC446066-1G APOSPC446066-5G
2-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-acetamidine hydrochloride
2-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-acetamidine hydrochloride
Formule: C₈H₇ClF₃N₃·ClH
MW: 274,07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19981494
Numéro CAS: 1332495-31-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité