tert-Butyl 2-amino-4-(trifluoromethyl)benzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC448058-1G PC448058-250MG
APOSPC448058-1GEA 982 EUR InStock
APOSPC448058-1G APOSPC448058-250MG
tert-Butyl 2-amino-4-(trifluoromethyl)benzoate
tert-Butyl 2-amino-4-(trifluoromethyl)benzoate
Formule: C₁₂H₁₄F₃NO₂
MW: 261,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08274733
Numéro CAS: 1485729-20-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité