1-(4-Fluorophenyl)cyclopropylmethanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC449014-1G PC449014-250MG
APOSPC449014-1GEA 478 EUR InStock
APOSPC449014-1G APOSPC449014-250MG
1-(4-Fluorophenyl)cyclopropylmethanol
1-(4-Fluorophenyl)cyclopropylmethanol
Formule: C₁₀H₁₁FO
MW: 166,192 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07374455
Numéro CAS: 198976-40-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité