3,4-Dichloro-1,1,1,3-tetrafluorobutane
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450022-25G PC450022-5G
APOSPC450022-25GEA 372 EUR InStock
APOSPC450022-25G APOSPC450022-5G
3,4-Dichloro-1,1,1,3-tetrafluorobutane
3,4-Dichloro-1,1,1,3-tetrafluorobutane
Formule: C₄H₄Cl₂F₄
MW: 198,974 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18074324
Numéro CAS: 1227947-61-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité