Ethyl 2,2-difluoro-2-(3,4-dichlorophenyl)acetate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450025-250MG PC450025-1G
APOSPC450025-250MGEA 139 EUR InStock
APOSPC450025-250MG APOSPC450025-1G
Ethyl 2,2-difluoro-2-(3,4-dichlorophenyl)acetate
Ethyl 2,2-difluoro-2-(3,4-dichlorophenyl)acetate
Formule: C₁₀H₈Cl₂F₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01937334
Numéro CAS: 56177-76-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité