(1-Fluoroprop-1-en-1-yl)benzene
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450040-100MG PC450040-250MG
APOSPC450040-100MGEA 139 EUR InStock
APOSPC450040-100MG APOSPC450040-250MG
(1-Fluoroprop-1-en-1-yl)benzene
(1-Fluoroprop-1-en-1-yl)benzene
Formule: C₉H₉F
MW: 136,166 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22377929
Numéro CAS: 75321-94-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité