3-(Trifluoromethyl)phenyl fluorosulphonate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450050-100MG PC450050-250MG
APOSPC450050-100MGEA 109 EUR InStock
APOSPC450050-100MG APOSPC450050-250MG
3-(Trifluoromethyl)phenyl fluorosulphonate
3-(Trifluoromethyl)phenyl fluorosulphonate
Formule: C₇H₄F₄O₃S
MW: 244,163 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24842695
Numéro CAS: 1417220-63-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité