1-(4-Chlorophenyl)-1-fluoroethene
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450053-100MG PC450053-1G PC450053-250MG
APOSPC450053-100MGEA 80 EUR InStock
APOSPC450053-100MG APOSPC450053-1G APOSPC450053-250MG
1-(4-Chlorophenyl)-1-fluoroethene
1-(4-Chlorophenyl)-1-fluoroethene
Formule: C₈H₆ClF
MW: 156,585 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22123956
Numéro CAS: 106263-12-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité