Tris(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)orthoformate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-[Bis(2,2,3,3,3-pentafluoropropoxy)methoxy]-1,1,1,2,2-pentafluoropropane
PC450081-1G PC450081-5G
APOSPC450081-1GEA 284 EUR InStock
APOSPC450081-1G APOSPC450081-5G
Tris(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)orthoformate
Tris(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)orthoformate
Formule: C₁₀H₇F₁₅O₃
MW: 460,137 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22123976
Numéro CAS: 917379-07-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité