N,O-Bis(2,2,2-trifluoroethyl)-4-aminophenol
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450089-1G PC450089-250MG
APOSPC450089-1GEA 226 EUR InStock
APOSPC450089-1G APOSPC450089-250MG
N,O-Bis(2,2,2-trifluoroethyl)-4-aminophenol
N,O-Bis(2,2,2-trifluoroethyl)-4-aminophenol
Formule: C₁₀H₉F₆NO
MW: 273.175 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18074427
Numéro CAS: 1309602-67-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité