1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluorooctane pentyl ether
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450094-1G PC450094-5G
APOSPC450094-1GEA 72.7 EUR InStock
APOSPC450094-1G APOSPC450094-5G
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluorooctane pentyl ether
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluorooctane pentyl ether
Formule: C₁₃H₁₅F₁₃O
MW: 434,237 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16619395
Numéro CAS: 1193009-93-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité